Få mere at vide
L-Carnosine, TRC
Artikelnummer. 30133775
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133775 25 g
30004010 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18419025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 305-84-0
Molekylær formel C9 H14 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Synonym β-Alanyl-L-histidine, Carnosine (8CI), β-Alanyl-L-histidine, 2: PN: WO2009033754 PAGE: 98 claimed protein, Dragosine, Ignotin, Ignotine, Karnozin, L-Carnosine, N-(β-Alanyl)-L-histidine, NSC 524045, Sevitin, β-Alanylhistidine
IUPAC navn (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propansyre
SMIL NCCC(=O)N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Carnosine
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1
Formel vægt 226.1066