missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Carnosine-d4 (N-beta-alanyl-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Carnosine-d4 (N-Beta-alanyl-d4) |
| CAS | 2714339-90-7 |
| Molekylær formel | C9 D4 H10 N4 O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | L-Carnosine-d4 (N-β-alanyl-d4), L-Carnosine-d4, Carnosine-d4, (2 S)-2-(3-Aminopropanamido-2,2,3,3-d4)-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, β-Alanyl-d4-L-histidine |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7 H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C(=O)N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-[(3-amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoyl)amino]-3-(1 H-imidazol-5-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.2571 |
| Formel vægt | 230.1317 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?