Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-carnosin, 98%
Artikelnummer. 10697684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10697684 25 g Glasflaske 25g
10311753 1 g Glasflaske 1g
10348440 5 g Glasflaske 5g
10239703 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10697684 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 208170250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 305-84-0 | C9H14N4O3 | 226,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 305-84-0
Molekylær formel C9H14N4O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD00005207
InChI nøgle CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine
PubChem CID 439224
ChEBI CHEBI:15727
IUPAC navn (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propansyre
SMIL C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Carnosine
Smeltepunkt 253,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 25, 516
Merck Index 15, 1851
Specifik rotationstilstand +20,90° (20 °C c=1,5,H2O)
Specifik rotation +20.90
Formel vægt 226.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver