Få mere at vide
Descripción
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | L-Carnosine |
| Smeltepunkt | 253,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 25, 516 |
| Merck Index | 15, 1851 |
| Specifik rotationstilstand | +20,90° (20 °C c=1,5,H2O) |
| Mehr anzeigen |