Få mere at vide
MedChemExpress L-Carnosine
Artikelnummer. 16499366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499366 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16499366 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW013494
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress L-Carnosine is a dipeptide of the amino acids beta-alanine and histidine and has the potential to suppress many of the biochemical changes that accompany aging.
Tekniske data
Renhed 98.0%
CAS 305-84-0
Indhold og opbevaring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 226.23 g/mol
Produkttype Natural Products
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 83.33 mg/mL (368.34 mM∣Need ultrasonic)