Få mere at vide
l-Carnitine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 541-15-1 |
| Smeltepunkt | 190°C to 195°C (Decomposes) |
| Tæthed | 0.64 g/cm3 |
| MDL nummer | MFCD00038747 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | L-Carnitine, Vitamin B, L-Carnitine |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.2 |
| Grad | Research |