Få mere at vide
L-Carnitine Orotate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Carnitine Orotate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3.C5H4N2O4/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t6-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 317.1223 |