Få mere at vide
L-Carnitine-L-tartrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Carnitinetartrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C7H15NO3.C4H6O6/c2*1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*6,9H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*6-;1-,2-/m111/s1 |
| Formel vægt | 472.2268 |
| Procent renhed | >95% |