Få mere at vide
L-carnitine hydrochloride, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490862 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11490862 25 g
11470862 1 g
11480862 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490862 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219503125
Kemiske identifikatorer
CAS 6645-46-1
Molekylær formel C7H16ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 197.66
MDL nummer MFCD00066100
InChI nøgle JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Synonym r-3-carboxy-2-hydroxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium chloride, l-carnitine hcl, unii-j3y5e6iks3, l-carnitine hydrochloride, levocarnitine chloride, j3y5e6iks3, r-carnitine hydrochloride, carnitine l-form hydrochloride, +--carnitine chloride, l-3-carboxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 656657
IUPAC navn [(2R)-3-carboxy-2-hydroxypropyl]trimethylazanium chloride
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale L-carnitine hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 197.7
Procent renhed 0.99
Fysisk form Krystallinsk pulver
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.