missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | L-carnitine hydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 197.7 |
| Procent renhed | 0.99 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?