Få mere at vide
L-carnitine hydrochloride, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470862 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11470862 1 g
11480862 5 g
11490862 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470862 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219503101
Kemiske identifikatorer
CAS 6645-46-1
Molekylær formel C7H16ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 197.66
MDL nummer MFCD00066100
InChI nøgle JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Synonym r-3-carboxy-2-hydroxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium chloride, l-carnitine hcl, unii-j3y5e6iks3, l-carnitine hydrochloride, levocarnitine chloride, j3y5e6iks3, r-carnitine hydrochloride, carnitine l-form hydrochloride, +--carnitine chloride, l-3-carboxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 656657
IUPAC navn [(2R)-3-carboxy-2-hydroxypropyl]trimethylazanium chloride
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-carnitine hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 197.7
Procent renhed 0.99
Fysisk form Krystallinsk pulver