Få mere at vide
L(-)-carnitinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15205988 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15205988 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15205988 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 230280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 DKK
    332.65 DKK / 5g
    Spare 56.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6645-46-1 | C7H16ClNO3 | 197,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Carnitine hydrochloride
CAS 6645-46-1
Smeltepunkt 142,0 °C
Tab ved tørring 5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Molekylær formel C7H16ClNO3
Lineær formel HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
MDL nummer MFCD00066100
Mængde 5 g
Merck Index 15,1849
Specifik rotationstilstand −22.00 (20.00 °C c=1, H2O)
Specifik rotation -22
Synonym r-3-carboxy-2-hydroxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium chloride, l-carnitine hcl, unii-j3y5e6iks3, l-carnitine hydrochloride, levocarnitine chloride, j3y5e6iks3, r-carnitine hydrochloride, carnitine l-form hydrochloride, +--carnitine chloride, l-3-carboxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i varm ethanol, let opløselig i kold ethanol, praktisk talt uopløselig i acetone og ether
InChI nøgle JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
IUPAC navn [(2R)-3-carboxy-2-hydroxypropyl]-trimethylazaniumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 197.66
PubChem CID 656657
Formel vægt 197.66
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Carnitine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.