Få mere at vide
L(-)-Carnitin, 99+%
Artikelnummer. 10340694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10340694 1 g Glasflaske 1g
10093110 10 g Glasflaske 10g
10752875 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10340694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241040010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 541-15-1 | C7H15NR.3 | 161,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-15-1
Molekylær formel C7H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 161.2
MDL nummer MFCD00038747
InChI nøgle PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Synonym l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
IUPAC navn (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
SMIL C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Carnitine
Smeltepunkt 208 °C til 212 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Mængde 1 g
Beilstein 04, IV, 3185
Merck Index 15, 1849
Specifik rotationstilstand −31,00 (20,00 °C c=10, H2O)
Specifik rotation -31
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 161.2
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Carnitine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.