Få mere at vide
L-Carnitine, 98+%
Beskrivelse
L-Carnitin er meget udbredt som et kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Det bruges som fødevaretilsætningsstof. Det virker som en cyanidmodgift. Det bruges også til at vende og forebygge hyperthyreoideasymptomer. Det er et vitaminlignende næringsstof, som spiller en vigtig rolle i menneskets stofskifte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Carnitin er meget udbredt som et kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Det bruges som fødevaretilsætningsstof. Det virker som en cyanidmodgift. Det bruges også til at vende og forebygge hyperthyreoideasymptomer. Det er et vitaminlignende næringsstof, som spiller en vigtig rolle i menneskets stofskifte.
Opløselighed Opløseligt i
vand, pyridin, dimethylsulfoxid, methanol og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Carnitine |
| Smeltepunkt | ∼190 °C (dekomponering) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 4292315 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,1849 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, pyridin, dimethylsulfoxid, methanol og ethanol. |
| Formel vægt | 161.2 |
| Procent renhed | ≥99% |