Få mere at vide
L-Carnitine, 98+%
Artikelnummer. 11458247
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458247 10 g 10g
11468247 50 g 50g
11478247 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17618.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.56 DKK
    665.65 DKK / 10g
    Spare 73.91 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161,201 g/mol
L-Carnitin er meget udbredt som et kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Det bruges som fødevaretilsætningsstof. Det virker som en cyanidmodgift. Det bruges også til at vende og forebygge hyperthyreoideasymptomer. Det er et vitaminlignende næringsstof, som spiller en vigtig rolle i menneskets stofskifte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Carnitin er meget udbredt som et kosttilskud i fødevare- og drikkevareindustrien. Det bruges som fødevaretilsætningsstof. Det virker som en cyanidmodgift. Det bruges også til at vende og forebygge hyperthyreoideasymptomer. Det er et vitaminlignende næringsstof, som spiller en vigtig rolle i menneskets stofskifte.
Opløselighed Opløseligt i
vand, pyridin, dimethylsulfoxid, methanol og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-15-1
Molekylær formel C7H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 161.201
MDL nummer MFCD00038747
InChI nøgle PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Synonym l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
IUPAC navn (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
SMIL C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Carnitine
Smeltepunkt ∼190 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Beilstein 4292315
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,1849
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, pyridin, dimethylsulfoxid, methanol og ethanol.
Formel vægt 161.2
Procent renhed ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Carnitine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyla mmonium hydroxide