Få mere at vide
L-Carnitin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311397
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311397 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311397 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11045500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Carnitine
CAS 541-15-1
Analyt- eller komponentnavne L-Carnitine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H15 N O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levocarnitine, (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
SMIL C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]
IUPAC navn (3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 161.2
Mængde 1 ml
Formel vægt 161,1052 g/mol