missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Canavanine Sulphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Canavaninesulfate |
| CAS | 2219-31-0 |
| Molekylær formel | C5 H12 N4 O3 . H2 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N4O3.H2O4S/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)/t3-;/m0./s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCONC(=N)N)C(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-carbamimidamidooxybutanoic acid;sulfuric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.25 |
| Formel vægt | 274.0583 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?