Få mere at vide
L-Canavanine sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478786
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16478786 100 mg -
16414617 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478786 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1581A
MedChemExpress L-Canavanine sulfate is a selective inhibitor of inducible NO synthase.
L-Canavanine sulfate is a selective inhibitor of inducible NO synthase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Canavanine sulfate
CAS 2219-31-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H14N4O7S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (364.63 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O.O=S(O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 274.25
Formel vægt 274.25
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death