Få mere at vide
L-Camphor, TRC
Artikelnummer. 30456898
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30456898 1 g
1 options
Artikelnummer. 30456898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7963901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S)-(-)-Camphor
CAS 464-48-2
Molekylær formel C10 H16 O
Mængde 1 g
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,7,7-trimethyl-','(1S)-, Camphor','(1S,4S)-(-)- (8CI), (-)-Alcanfor, (-)-Camphor, (1S)-(-)-Camphor, (1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1S)-Camphor, (1S,4S)-(-)-Camphor, (S)-(-)-Camphor, NSC 26351, l-Camphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,7,7-trimethyl-','(1S,4S)-
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)C2
IUPAC navn (1S,4S)-4,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Formel vægt 152.1201