Få mere at vide
L-Camphor, Mikromol™
Beskrivelse
L-Camphor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S)-(-)-Camphor |
| CAS | 464-48-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1S)-(-)-Camphor |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H16 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (1S,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)-, Camphor, (1S,4S)-(-)- (8CI), (-)-Alcanfor, (-)-Camphor, (1S)-(-)-Camphor, (1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1S)-Camphor, (1S,4S)-(-)-Camphor, (S)-(-)-Camphor, NSC 26351, l-Camphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S,4S)- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)C2 |
| IUPAC navn | (1S,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
| Vis mere |