missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Buthionine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Buthionine |
| CAS | 13073-21-7 |
| Molekylær formel | C8 H17 N O2 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2S/c1-2-3-5-12-6-4-7(9)8(10)11/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCSCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-butylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.29 |
| Formel vægt | 191.098 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?