Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-Buthionine sulfoximine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18796786
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18796786 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18796786 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6954/100
Irreversible γ-glutamylcysteine synthetase (γ-GCS) inhibitor; induces ferroptosis
L-Buthionine sulfoximine is an irreversible γ-glutamylcysteine synthetase (γ-GCS) inhibitor; depletes glutathione levels by inhibiting synthesis. Induces ferroptosis in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-Amino-4-(S-butylsulfonimidoyl)butanoic acid
CAS 83730-53-4
Mængde 100 mg
Opløselighed Soluble to 100 mM in water and to 100 mM in DMSO
Molekylær formel C8H18N2O3S
Formel vægt 222.3
Produkttype Inhibitor
Renhed 98%