Få mere at vide
MP Biomedicals™ L-Broth Agar, Large Capsules
Artikelnummer. 11393209 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde: 1 kg
Artikelnummer.
11393209 Mængde: 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11393209 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 113001236
Kulturmedier, der bruges til vækst af bakterier.
  • Indeholder typisk 10 g trypton og 5 g gærekstrakt pr. liter, og varierer i salt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bouillon type L-broth
Medietype Bakterielle medier
Produkttype Agar
Til brug med (applikation) Bacteria cell culture, gene expression; microbiological analysis; transfection and protein expression
Mængde 1 kg
Må kun benyttes til forskning.