Beskrivelse
- Indeholder typisk 10 g trypton og 5 g gærekstrakt pr. liter, og varierer i salt
Tekniske data
Tekniske data
| Bouillon type | L-broth |
| Medietype | Bakterielle medier |
| Produkttype | Agar |
| Til brug med (applikation) | Bacteria cell culture, gene expression; microbiological analysis; transfection and protein expression |
| Mængde | 1 kg |
Må kun benyttes til forskning.