Få mere at vide
L-(-)-Bornyl acetate, 95%
Artikelnummer. 11486106
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486106 25 g 25g
11496106 100 g 100g
11406116 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22957.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5655-61-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5655-61-8
Molekylær formel C12H20O2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
MDL nummer MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
InChI nøgle KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Synonym bornyl acetate, -bornyl acetate
PubChem CID 44630108
SMIL CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Bornyl acetate
Tæthed 0.98
Kogepunkt 223°C to 224°C
Flammepunkt 84°C (184°F)
Brydningsindeks 1.463
Mængde 25 g
Beilstein 2502036
Merck Index 14,1339
IUPAC navn (1S,2R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ylacetat
Formel vægt 196.29
Procent renhed 95%