Få mere at vide
L-Bornyl acetate, 95%
Artikelnummer. 10254080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10254080 5 g 5g
10060570 100 g 100g
10599800 500 g 500g
10217313 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10254080 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106550050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5655-61-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5655-61-8
Molekylær formel C12H20O2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
MDL nummer MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
InChI nøgle KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Synonym bornyl acetate, -bornyl acetate
PubChem CID 44630108
IUPAC navn [(1R,3S)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl]acetat
SMIL CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Bornyl acetate
Navn note 95%
Farve Farveløs
Tæthed 0.9875g/mL
Kogepunkt 223°C to 224°C
Flammepunkt 84°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (as C12H20O2) Total esters (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4620 to 1.465
Mængde 5 g
Beilstein 06,82
Merck Index 15,1341
Specifik vægtfylde 0.9875
Specifik rotation -38
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with 95% alcohol and ether
Formel vægt 196.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske