Få mere at vide
L-(-)-Borneol, 98,0 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11407781 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11407781 100 g
1 options
Artikelnummer. 11407781 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215051380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Borneol
CAS 464-45-9
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.98
Molekylær formel C10H18O
MDL nummer MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
Mængde 100 g
Synonym --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
InChI nøgle DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
IUPAC navn (1S,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 154.25
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
Formel vægt 154.3
Fysisk form Krystallinsk pulver