Få mere at vide
L(-)-Borneol, 97%
Artikelnummer. 10215640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215640 100 g Plastflaske 100g
10023383 25 g Plastflaske 25g
10184410 500 g Plastflaske 500g
15189203 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10215640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160651000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 464-45-9
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
InChI nøgle DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Synonym --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
IUPAC navn (1S,3R,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Borneol
Navn note 98%
Smeltepunkt 204°C to 208°C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 06,72
Merck Index 15,134
Specifik rotation -36.2
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Borneol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.