missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals L-Biopterin, 98 %

Artikelnummer. 16641822 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16641822 250 mg
16631822 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16641822 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461662500
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 22150-76-1
Molekylær formel C9H11N5O3
Molekylvægt (g/mol) 237.22
InChI nøgle LHQIJBMDNUYRAM-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-amino-6-(1,2-dihydroxypropyl)-1,4-dihydropteridin-4-on
SMIL CC(O)C(O)C1=CN=C2NC(N)=NC(=O)C2=N1

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale L-Biopterin
Analyseprocentområde 97.5 % min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Biopterin, 98%
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Biopterin

RUO– Kun brug til forskning

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.