Få mere at vide
L-beta-Prolinol, 95% Artikelnummer.: 15483728
L-beta-Prolinol, 95%
Artikelnummer. p-7038279
250 mg, 250mg
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15483728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H57199.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110013-19-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110013-19-9
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD09260722
InChI nøgle QOTUIIJRVXKSJU-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3s-pyrrolidin-3-ylmethanol, l-beta-prolinol, s-3-pyrrolidin-methanol, 3-pyrrolidinemethanol, 3s, 3-pyrrolidinemethanol, s, 3s-pyrrolidin-3-yl methanol, s-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidineVis mereVis mindre
PubChem CID 7446911
IUPAC navn [(3S)-pyrrolidin-3-yl]methanol
SMIL C1CNCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-beta-Prolinol
Tæthed 0.979
Smeltepunkt 174°C to 176°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 101.15
Procent renhed 95%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerZ19E020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/01/2025 ArtikelnummerH57199.MD,H57199.03
PartinummerQ11C037 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerH57199.MD,H57199.03
PartinummerM19E019 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerH57199.MD,H57199.03
PartinummerT17A015 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerH57199.MD,H57199.03
PartinummerZ19E020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerH57199.MD,H57199.03
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
L-beta-Prolinol, 95% >