Få mere at vide
L-beta-Prolinol, 95%
Artikelnummer. 15483728
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483728 250 mg 250mg
15473728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57199.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 110013-19-9 | C5H11NO | 101,149 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110013-19-9
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD09260722
InChI nøgle QOTUIIJRVXKSJU-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3s-pyrrolidin-3-ylmethanol, l-beta-prolinol, s-3-pyrrolidin-methanol, 3-pyrrolidinemethanol, 3s, 3-pyrrolidinemethanol, s, 3s-pyrrolidin-3-yl methanol, s-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 7446911
IUPAC navn [(3S)-pyrrolidin-3-yl]methanol
SMIL C1CNCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-beta-Prolinol
Tæthed 0.979
Smeltepunkt 174 °C til 176 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 101.15
Procent renhed 95%