Få mere at vide
L-beta-prolin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7038838
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15464288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H57895.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 72580-53-1 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Det er et agrokemisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et agrokemisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72580-53-1
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD06738463
InChI nøgle JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126
PubChem CID 1501969
IUPAC navn (3S)-pyrrolidin-3-carboxylsyre
SMIL C1CNCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-beta-Proline
Smeltepunkt 185°C to 191°C
Beilstein 3537293
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 250 mg
Formel vægt 115.13
Optisk rotation +18° (c=2 in Water)
Procent renhed ≥98%