Få mere at vide
L-beta-Prolin, 98+%
Product Code. 15464288
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15464288 250 mg 250mg
15454288 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15464288 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H57895.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 72580-53-1 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
Det er et agrokemisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et agrokemisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72580-53-1
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD06738463
InChI nøgle JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126
PubChem CID 1501969
IUPAC navn (3S)-pyrrolidin-3-carboxylsyre
SMIL C1CNCC1C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-beta-Proline
Smeltepunkt 185 °C til 191 °C
Beilstein 3537293
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Mængde 250 mg
Formel vægt 115.13
Optisk rotation +18° (c=2 i vand)
Procent renhed ≥98%