Få mere at vide
L-beta-Imidazole Lactic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-beta-Imidazole Lactic Acid |
| CAS | 14403-45-3 |
| Molekylær formel | C6H8N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (S)-3-(5-Imidazolyl)-2-Hydroxypropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3/c9-5(6(10)11)1-4-2-7-3-8-4/h2-3,5,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | C1=C(NC=N1)C[C@@H](C(=O)O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.14 |