Få mere at vide
L-beta-Homolysine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-beta-Homolysine Dihydrochloride |
| CAS | 290835-83-5 |
| Molekylær formel | C7H16N2O2 .2HCl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (3S)-3,7-Diamino-Heptanoic Acid Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1 |
| SMIL | C(CCN)C[C@@H](CC(=O)O)N.Cl.Cl |
| IUPAC navn | (S)-3,7-diaminoheptanoic acid dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.13 |
| Formel vægt | 232.07 |