Få mere at vide
L-beta-Homoglutamic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-beta-Homoglutamic Acid Hydrochloride |
| CAS | 61884-74-0 |
| Molekylær formel | C6H12ClNO4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c7-4(3-6(10)11)1-2-5(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t4-;/m0./s1 |
| SMIL | C(CC(=O)O)[C@@H](CC(=O)O)N.Cl |
| IUPAC navn | (3S)-3-aminohexanedioic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.62 |
| Formel vægt | 197.0455 |