missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-b-Imidazole Lactic Acid Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-b-Imidazolelactic Acid, Monohydrate |
| CAS | 220919-94-8 |
| Molekylær formel | C6 H8 N2 O3 . H2 O |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3.H2O/c9-5(6(10)11)1-4-2-7-3-8-4;/h2-3,5,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11);1H2/t5-;/m0./s1 |
| SMIL | O.O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-hydroxy-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.15 |
| Formel vægt | 174.0641 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?