missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ L-Azidonorleucine hydrochloride

Beskrivelse
L-Azidonorleucine hydrochloride is an unnatural amino acid; surrogate methionine. Can be incorporated into proteins by a mutant methionyl tRNA synthetase to enable cell-type specific analysis of protein synthesis. For use with bio-orthogonal non-canonical amino-acid tagging (BONCAT) or fluorescent non-canonical amino acid tagging (FUNCAT). Labeling does not affect the normal localization of the labeled proteins.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-2-Amino-6-azidohexanoic acid hydrochloride |
| CAS | 1454334-76-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C6H12N4O2.HCl |
| Formel vægt | 208.65 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?