Få mere at vide
L-Azetidin-2-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Azetidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 2133-34-8 |
| Molekylær formel | C4 H7 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1CCN1 |
| IUPAC navn | (2S)-azetidin-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.1 |
| Formel vægt | 101.0477 |