missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
l-Atabrine dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
l-Atabrine dihydrochloride is a less active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | l-Atabrine dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 56100-42-6 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H32Cl3N3O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : 50 mg/mL (105.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (42.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@H](NC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C31)CCCN(CC)CC.Cl.Cl |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?