Få mere at vide
L-Aspartyl-L-phenylalanin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050216
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050216 25 mg
14831351 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050216 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0314.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
L-Aspartyl-L-phenylalanin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartyl-L-phenylalanine
CAS 13433-09-5
Analyt- eller komponentnavne L-Aspartyl-L-phenylalanine
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C13 H16 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Aspartyl-L-phenylalanine, Aspartame Imp. B (EP), Aspartame Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O5/c14-9(7-11(16)17)12(18)15-10(13(19)20)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,14H2,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)/t9-,10-/m0/s1
SMIL N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (3S)-3-amino-4-[[(1S)-1-carboxy-2-phenylethyl]-amino]-4-oxobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 280.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 280,1059 g/mol