Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartyl-L-phenylalanin methylester, 98%
Artikelnummer. 10217603 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10217603
Brand: Thermo Scientific Chemicals 228650050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 294.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22839-47-0
Molekylær formel C14H18N2O5
Molekylvægt (g/mol) 294.31
MDL nummer MFCD00002724
InChI nøgle IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Synonym aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
PubChem CID 134601
ChEBI CHEBI:2877
IUPAC navn (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutansyre
SMIL COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
Smeltepunkt 248.0°C to 250.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 4.5% max. (105°C, 4 hrs)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2CH3
Specifik rotation + 12.50
Merck Index 15, 829
Transmission 95% min. (c=1, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Opløselighedsinformation Solubility in water: sparingly soluble.
Specifik rotationstilstand + 12.50 (20.00°C c=4,15N formic acid)
Mængde 5 g
Formel vægt 294.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver