Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Aspartyl-L-phenylalanin, 95 %
Artikelnummer. 10073863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10073863 500 mg Glasflaske 500mg
10647061 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10073863 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 310025000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13433-09-5 | C13H16N2O5 | 280,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13433-09-5
Molekylær formel C13H16N2O5
Molekylvægt (g/mol) 280.28
MDL nummer MFCD00063155
InChI nøgle YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N
Synonym l-aspartyl-l-phenylalanine, aspartyl-phenylalanine, demethylaspartame, aspartylphenylalanine, asp-phe, h-asp-phe-oh, l-a-aspartyl-l-phenylalanine, l-alpha-aspartyl-l-phenylalanine, alpha-aspartylphenylalanine, s-3-amino-4-s-1-carboxy-2-phenylethyl amino-4-oxobutanoic acid
PubChem CID 93078
ChEBI CHEBI:73830
SMIL N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartyl-L-phenylalanine
Navn note 95%
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2H
Specifik rotation +10,0° til +13,0° (24 °C, 589 nm) (c=1, 0,5N HCl)
Vand 3% maks. (K.F.)
IUPAC navn (3S)-3-amino-4-[[(1S)-1-carboxy-2-phenylethyl]amino]-4-oxobutansyre
Specifik rotationstilstand +11,50 (24,00 °C c=1, 0,5 M HCl)
Mængde 500 mg
Formel vægt 280.28
Procent renhed ≥94% (HPLC)
Fysisk form Pulver