Få mere at vide
L-Aspartic Anhydride Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Aspartic Anhydride Hydrochloride |
| CAS | 34029-31-7 |
| Molekylær formel | C4H5NO3. HCl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (3S)-3-Aminodihydro-2,5-furandione Hydrochloride, (S)-3-Aminodihydro-2,5-furandione Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO3.ClH/c5-2-1-3(6)8-4(2)7;/h2H,1,5H2;1H/t2-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@H]1CC(=O)OC1=O |
| IUPAC navn | (3S)-3-aminooxolane-2,5-dione;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.55 |
| Formel vægt | 151.0036 |