missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Aspartic Anhydride Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30340038
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340038 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7887805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Aspartic Anhydride Hydrochloride
CAS 34029-31-7
Molekylær formel C4H5NO3. HCl
Mængde 5 g
Synonym (3S)-3-Aminodihydro-2,5-furandione Hydrochloride, (S)-3-Aminodihydro-2,5-furandione Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H5NO3.ClH/c5-2-1-3(6)8-4(2)7;/h2H,1,5H2;1H/t2-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@H]1CC(=O)OC1=O
IUPAC navn (3S)-3-aminooxolane-2,5-dione;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 151.55
Formel vægt 151.0036
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.