Få mere at vide
L-Aspartic Acid (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10796254
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10796254 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10796254 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP374100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic Acid
Smeltepunkt 270°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-84-8
pH 2.5 to 3.5
Farve White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Antændelsesrest 0.1% max.
Identifikation Pass Test
Analyseprocentområde 98.5 to 101.0 %
Tab ved tørring 0.2% max.
Andre aminosyrer Chromatographically not detectable
Molekylær formel C4H7NO4
Emballage Glass Bottle
MDL nummer MFCD00002616
Specifik rotation 24.8 to 25.8° (+ or -)
Merck Index 15, 830
Opløsningstilstand (%T) 98.0% min.
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
Alpha vektor Aspartic Acid
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Tæthed 1.6613g/cm³
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-aminobutanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 133.10
Mængde 100 g
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
Formel vægt 133.05
Procent renhed 98.5 to 101.0%
Fysisk form Solid