Få mere at vide
L-asparaginsyre, TRC
Artikelnummer. 30138025
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138025 100 g
30132747 25 g
17938924 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA790024100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-84-8
Molekylær formel C4 H7 N O4
Molekylvægt (g/mol) 133.1
Synonym Aspartic acid, L- (8CI), (+)-Aspartic acid, (+)-L-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, 3: PN: WO2018027024 SEQID: 3 claimed protein, 74: PN: WO2018075807 SEQID: 166 claimed protein, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553
IUPAC navn (2S)-2-aminobutanedioinsyre
SMIL N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid
Analyt- eller komponentnavne L-Aspartic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 100 g
Formel vægt 133.0375
Procent renhed >95%