Få mere at vide
L-asparaginsyre natriumsaltmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30179365
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179365 50 g
30179026 5 g
30179256 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA78899350G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 323194-76-9
Molekylær formel C4H6NO4Na . H2O
Molekylvægt (g/mol) 173.1
Synonym L-Aspartic acid, sodium salt, hydrate (1:1:1), L-Aspartic acid, monosodium salt, monohydrate (9CI), Sodium L-aspartate monohydrate, Aspartic acid monosodium salt monohydrate, Monosodium L-aspartate monohydrate, Monosodium aspartate monohydrate, Sodium hydrogen (2S)-2-aminobutanedioate monohydrate
IUPAC navn natrium; (2S)-2-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoat; Hydrate
SMIL O.[Na+].N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic Acid Sodium Salt Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
Mængde 50 g
Formel vægt 173.03