Få mere at vide
L-Aspartic Acid, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10345550 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10345550 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10345550 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/8961/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 230°C
CAS 56-84-8
Farve White
Molekylær formel C4H7NO4
Emballage Plastic Powder Jar
MDL nummer 2616
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-aminobutanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 133.10
Mængde 500 g
Formel vægt 133.1g/mol
Fysisk form Powder