Få mere at vide
L-asparaginsyre, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11353999 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11353999 5 kg
11343999 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353999 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210080905
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 56-84-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
  • L-Asparaginsyre er en endogen NMDA-receptoragonist
  • Hovedneurotransmitter for hurtig synaptisk excitation
Kemiske identifikatorer
CAS 56-84-8
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.10
MDL nummer MFCD00002616
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC navn 2-aminobutandisyre
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-ASPARTIC ACID
Smeltepunkt 270 °C til 271 °C (litteratur)
Farve Hvid
Lineær formel C4H7NO4
Opløselighedsinformation Mere opløseligt i saltopløsninger; opløselig i vandsyrer, alkalier; uopløseligt i alkohol.
Mængde 5 kg
Formel vægt 133.1
Procent renhed ≥99%
Grad Forskning
Fysisk form Pulver