Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-asparaginsyre mononatriumsalt monohydrat, 99%
Artikelnummer. 11486016
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486016 500 g 500g
11476016 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486016 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B22321.36
CAS: 323194-76-9 | C4H8NNaO5 | 173,10 g/mol
L-asparaginsyre mononatriumsaltmonohydrat bruges som en primær neurotransmitter til hurtig synaptisk excitation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-asparaginsyre mononatriumsaltmonohydrat bruges som en primær neurotransmitter til hurtig
synaptisk excitation.
Opløselighed Opløselig i koldt vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 323194-76-9
Molekylær formel C4H8NNaO5
Molekylvægt (g/mol) 173.10
MDL nummer MFCD00152960
InChI nøgle PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
PubChem CID 23679051
SMIL O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Opløselighedsinformation Opløselig i koldt vand.
IUPAC navn natrium;(2S)-2-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoat;hydrat
Mængde 500 g
Formel vægt 173,11 (155,10 Vandfri)
Procent renhed 99%