Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-asparaginsyre mononatriumsalt monohydrat, 99%
Beskrivelse
L-asparaginsyre mononatriumsaltmonohydrat bruges som en primær neurotransmitter til hurtig synaptisk excitation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
synaptisk excitation.
Opløselighed Opløselig i koldt vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i koldt vand. |
| IUPAC navn | natrium-2-amino-3-carboxypropanoathydrat |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 173,11 (155,10 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |